94259
(±)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt
≥80% (qNMR)
Sinônimo(s):
(±)-MVAPP, (±)-Mevalonic acid 5-diphosphate tetralithium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80% (qNMR)
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(O)(CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H14O10P2.4Li/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-15-18(13,14)16-17(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,13,14)(H2,10,11,12);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
GFIXUUFXTAPBAD-UHFFFAOYSA-J
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?