07841
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt
95% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-5-phosphonooxy-pentanoic acid lithium salt, (R)-5-Phosphomevalonate lithium salt, R-MVAP-Li
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H13O7P/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12)/p-3/t6-/m1/s1
chave InChI
OKZYCXHTTZZYSK-ZCFIWIBFSA-K
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3