41610
Dimethyl sulfate
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
923 °F
Impurezas
≤0.4% free acid (as H2SO4)
resíduo de ignição
≤0.02%
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
p.e.
188 °C (lit.)
pf
−32 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.26 g/mL, clear, colorless
diethyl ether: 1.3 g/5mL, clear, colorless
densidade
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
chave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?