Documentos Principais
41301
Supelco
2-Methyl-2-pentenal
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=C(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
chave InChI
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)