33398
Bromocyclen
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5- Bromomethyl-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
adequação
passes test for identity (NMR)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C2(Cl)C(CBr)CC1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C8H5BrCl6/c9-2-3-1-6(12)4(10)5(11)7(3,13)8(6,14)15/h3H,1-2H2
chave InChI
DAASOABUJRMZAD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)