BCR298
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (IUPAC No. 180)
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
chave InChI
WBHQEUPUMONIKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
BCR298
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)