Key Documents
37916
Supelco
Diflufenzopyr sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-{1-(3,5-Difluorophenylaminocarbonylhydrazono)ethyl}-3-pyridinecarboxylic acid monosodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11F2N4NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
356.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C\C(=N/NC(=O)Nc1cc(F)cc(F)c1)c2ncccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H12F2N4O3.Na/c1-8(13-12(14(22)23)3-2-4-18-13)20-21-15(24)19-11-6-9(16)5-10(17)7-11;/h2-7H,1H3,(H,22,23)(H2,19,21,24);/q;+1/p-1/b20-8+;
chave InChI
JUNDBKFAZXZKRA-MAFYXNADSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)