32869
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, for complexometry, ≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel™-CD, DCTA
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
for complexometry
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (KT)
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
pf
213-216 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
suitable for suitability for complexometry
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
chave InChI
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?