Documentos Principais
1.08424
Supelco
Titriplex® IV
suitable for titration
Sinônimo(s):
Titriplex® IV
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N2O8 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
346.33 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
236-308-9
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Titriplex® IV, for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
técnica(s)
titration: suitable
pf
213 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]1[C@@H](CCCC1)N(CC(=O)[O-])CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
chave InChI
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Nota de análise
Teor (HPLC, calculado em substância anidra): ≥ 99,0%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Cinza sulfatada: ≤ 0,1%
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): 4,8 - 5,8%
Informações legais
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
TISAB II solution
Supelco
89466
TISAB II solution
TISAB solution for fluoride determination
Supelco
1.15368
TISAB solution
TISAB-III solution for fluoride determination
Supelco
1.16770
TISAB-III solution
TISAB III solution
Supelco
89467
TISAB III solution