30367
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate, 1-Methyl-3-butylimidazolium acetate
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤1.0% water
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
307.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
153.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?