30881
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
≥95%
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
Ensaio
≥95%
forma
solid
Impurezas
≤0.5% water
pf
75-80 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤2%
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- To prepare a deep eutectic solvent applicable in the ammonia sorption.
- As a solvent in the high-pressure CO2 removal process.
- To prepare ionic liquid/phosphomolybdate based hybrids as catalysts applicable in the glucose epimerization.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
246.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
119 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.