17778
Ticarcillin Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ticarcillin
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Yersinia spp.
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C(O)=O)c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O6S2/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23)/t7-,8-,9+,12-/m1/s1
chave InChI
OHKOGUYZJXTSFX-KZFFXBSXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?