163031
3-Nitrophenol
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
3-NP, m-NP, m-Nitrophenol
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
p.e.
194 °C/70 mmHg (lit.)
pf
96-98 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?