Documentos Principais
8.06790
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Nitrophenol, o-Nitrophenol
About This Item
Fórmula linear:
2-(NO2)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-857-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.15 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
550 °C
potência
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
215-216 °C/1013 hPa
pf
44 °C
temperatura de transição
flash point 100.5 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Nitrophenol for synthesis. CAS No. 88-75-5, EC Number 201-857-5.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
m-Toluic acid ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
T36609
m-Toluic acid
Sodium nitrate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S5506
Sodium nitrate
Sodium nitrite ACS reagent, ≥97.0%
Sigma-Aldrich
237213
Sodium nitrite
2-Aminophenol 99%
Sigma-Aldrich
A71301
2-Aminophenol
Fenol for molecular biology
Sigma-Aldrich
P1037
Fenol