Key Documents
8.20895
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
209-073-5
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
pb
194 °C/93 hPa
pf
95-98 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
insoluble 13.5 g/L
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
640 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3