Documentos Principais
8.20709
Sigma-Aldrich
Isatin
for synthesis
Sinônimo(s):
Isatin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-077-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
pf
199-204 °C
temperatura de transição
flash point 200 °C
solubilidade
2 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
chave InChI
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1