05686
DMACA Indole Disks
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Indol Detection Disks
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioChemika
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.