00675
Fosfato de tributila
for extraction analysis, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
TBP, TBPA
About This Item
7.3 mmHg ( 150 °C)
Produtos recomendados
grau
for extraction analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
9.2 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
770 °F
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
p.e.
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
pf
−79 °C (lit.)
valor de acidez
<1
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.5 mg/kg
Co: ≤0.5 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?