19-4060
NMP
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Produtos recomendados
product name
1-metil-2-pirrolidinona, SAJ first grade, ≥98.0%
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
518 °F
Lim. expl.
9.5 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-8
pb
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter