15-1600
3-Methyl-1-butanol
SAJ first grade, ≥96.0%
Sinônimo(s):
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
644 °F
Lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?