Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
ZSR240RXT0
Milli-Q
Sistema de purificação de água Milli-Q® SR 240XL
greener alternative
Pure RO water production station for 3.5 L Switch SQ tank and 50 L tank
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® SQ 2Series
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
10 kg operating weight (22 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank only)
100 L/day max. usage
12 L/min distribution flow rate (pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve)
67 kg operating weight (148 lb) (with SQ Switch 3.5 L and 50 L tanks)
system H × depth × W
50.3 cm (19.8 in.) × 22 cm (8.7 in.) × 26.7 cm (10.5 in.), without 50 L tank
peso
5 kg (11 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L & 50 L tanks
entrada
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
type 3 water (RO water)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SR 240XL fornece água pura por osmose reversa (OR) para um tanque móvel SQ Switch de 3,5 l e um tanque SQ de 50 l. O tanque de 3,5 l é facilmente transferido para o sistema de purificação Milli-Q® SQ 200 para produzir água ultrapura fresca em qualquer lugar do laboratório. Graças ao tanque móvel SQ Switch, o sistema de água se adapta a qualquer configuração de laboratório: a unidade de produção de água de OR pode ser colocada ao lado de uma fonte de água potável, enquanto as unidades de dispensação ultrapura ilimitadas podem ser posicionadas em qualquer lugar do laboratório ou do prédio com uma tomada elétrica. Isso permite uma instalação flexível que pode ser facilmente adaptada e dimensionada de acordo com as mudanças nos requisitos do laboratório. O tanque SQ de 50 l tem uma válvula de alto fluxo para alimentar diretamente os equipamentos de laboratório com água de OR pura. É útil em laboratórios que exigem água pura e ultrapura em quantidades substanciais.
Características e benefícios
Essa estação de produção Milli-Q® SR 240XL faz parte de uma das 6 configurações predefinidas (Milli-Q® SQ 240XL) disponíveis para o Milli-Q SQ 2Series, que oferece total autonomia aos usuários e é adaptável aos requisitos e à evolução do laboratório. Essa estação de produção de água de OR oferece:
  • Reabastecimento rápido (em apenas 6 minutos) do tanque móvel SQ Switch com água pura de OR recém-produzida, graças ao cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h); O circuito de recuperação de água de OR economiza 50% da água rejeitada; Alto desempenho mantido pelo enxágue automático da membrana de OR
  • A válvula de gravidade (opcional) permite que você dispense água pura de OR a até 6 l/h diretamente da base do tanque SQ Switch
  • Uma alimentação direta para equipamentos de laboratório: O tanque de 50 l tem uma válvula de gravidade de alto fluxo para dispensar água pura de OR em até 12 l/h
  • Escalabilidade ilimitada com uma estação de produção de água pura de OR capaz de alimentar vários módulos autônomos de dispensação ultrapura Milli-Q® SQ 200. Isso permite a expansão da atividade do laboratório e, ao mesmo tempo, limita o investimento orçamentário
  • A configuração compacta e o manual e os vídeos de instalação autoguiada permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e mova-o posteriormente, se necessário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock, para cada etapa de purificação esgotada, simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Quando combinado com o módulo autônomo de dispensação de água ultrapura Milli-Q® SQ 200, os laboratórios se beneficiam de:
  • Dispensação manual simples que permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura a uma taxa de fluxo variável, de até 1,6 l/min a gota a gota
  • Resistividade ultrapura confiável de 18,2 MΩ·cm de resistividade e qualidade da água ultrapura (Tipo 1), indicada rapidamente por um LED colorido, e o TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • Água ultrapura recém-dispensada disponível em qualquer lugar, dentro ou fora do laboratório, graças ao tanque móvel SQ Switch
Componentes
O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.  Este número de catálogo não inclui:
  • Cartucho SQPAK
  • Tanques SQ de 3,5 l & SQ 50 l
  • Válvula de gravidade SQ ou cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
  • Módulo de dispensação ultrapura – Sistema de purificação Milli-Q® SQ 200
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany