ZKITRES01T0CSD
Reforço de resistividade e TOC para sistemas de alto rendimento
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
Sinônimo(s):
Reforço de resistividade e monitor de TOC para sistemas de alta vazão
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® HX
Categorias relacionadas
Descrição geral
Instalado no sistema de purificação, o amplificador de resistividade garante que água com a resistividade correta flua para dentro do circuito e para o reservatório.
O monitor de TOC (carbono orgânico total) em linha verifica se os níveis de TOC da água do sistema estão <500 ppb.
O monitor de TOC (carbono orgânico total) em linha verifica se os níveis de TOC da água do sistema estão <500 ppb.
Características e benefícios
- O amplificador de resistividade pode ser facilmente instalado na frente do sistema de purificação de água.
- O mecanismo de travamento de pacotes ergonômico e patenteado permite a troca rápida, quando necessário.
- O monitor de TOC economiza tempo e dinheiro e evita a necessidade de repetir ensaios ou calibrações de instrumentos.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany