ZLXLPLUGP
Ferramenta de regeneração da OR
plug, For water purification systems with two Progard® Packs installed
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Categorias relacionadas
Descrição geral
A ferramenta/plugue de regeneração da OR é usada junto com a ferramenta de regeneração da OR (ZLXLCLPAK) quando o sistema possui 2 pacotes Progard® instalados. As ferramentas de regeneração da OR são usadas no lugar dos pacotes reais Progard® sempre que uma limpeza da OR (com comprimidos de Cl2 RO Clean-A e RO Clean-B) estiver sendo realizada.
Aplicação
Usado para limpar o pH do sistema usando comprimidos de cloro quando 2 pacotes Progard® estão instalados.
Características e benefícios
Acessório original para a ferramenta/plugue de regeneração da OR ZLXLP0D01
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany