V311-15GS
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
USP 71, EP 2.6.13, suitable for sterility testing, JP 4.06, vial capacity 20 mL, filling volume 15 mL, pkg of 4 units, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptic Soy Broth (TSB), Tryptone Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass vial
Nível de qualidade
Agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
forma
liquid
Características
ready-to-use
embalagem
vial of 15 mL
pkg of 4 units
Parâmetros
15 mL filling volume
técnica(s)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
vial capacity
20 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1