Documentos Principais
TR-1005
Sigma-Aldrich
Cloning Cylinder, 10 mm x 10 mm diameter
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.75
fabricante/nome comercial
Specialty Media
Nível de qualidade
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Store at ambient temp.
Aplicação
Research Category
Cell Culture
Embalagem
10 sterile cylinders/60mm dish