Documentos Principais
CLS31666
Pyrex® cloning cylinder
O.D. × H 6 mm × 8 mm
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41106618
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
cylindrical
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 125
fabricante/nome comercial
Corning 3166-6
D.E. × A
6 mm × 8 mm
Descrição geral
Clone a single cell or group of cells by surrounding them with this Pyrex glass open ended cloning cylinder. Dip the end of the cylinder into sterile silicone grease before pressing to the bottom of a culture dish to create an isolated well. Cylinders are autoclavable or can be dry heat sterilized.
Características e benefícios
  • Pyrex® cloning cylinder is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
  • Compatible with heating using a hot plate, flame, oven, microwave or heating mantles.
  • Product can be cooled to -230°C.
  • Product Dimensions - 6 mm OD x 8 mm High.
  • DO NOT plunge product directly into a liquid coolant.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5