Documentos Principais
Z370789
Sigma-Aldrich
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
40 of each size
Sinônimo(s):
cloning cylinder, cloning equipment
About This Item
Código UNSPSC:
41106618
NACRES:
NB.22
esterilidade
sterile
embalagem
box of 3 bags
fabricante/nome comercial
Bel-Art H37847-0000
Descrição geral
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5