Documentos Principais
BR61610
BRAND® stopcock grease
Sinônimo(s):
Accessories, Stopcock grease, Stopcocks
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Formulário
grease
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 61610
Descrição geral
High vacuum quality, silicone-free for lubricating burette stopcocks.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR61610-1EA4061831866247