Z273589
Apiezon® grease
M
Sinônimo(s):
Apiezon grease
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
descrição
usage: general purpose, economical
fabricante/nome comercial
Apiezon
Parâmetros
10-30 °C temperature (50-86 °F)
peso
100 g
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Avoids common contamination of silicone-based greases
- Excellent lubricant
- Suitable for use at ambient temperatures
- Resists radiation
- Powerful ‘gettering′ action, meaning it absorbs potentially harmful grease and chemical impurities on metal and glass surfaces
- Easy to clean and remove, as it is soluble in hydrocarbon solvents
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273589-1EA | 4061833308899 |