pressão de vapor
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
descrição
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
fabricante/nome comercial
Apiezon
Parâmetros
-273-+30 °C temperature
peso
25 g
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273597-1EA | 4061833308905 |