CLS3140150
Pyrex® crystallizing dish
capacity 1,200 mL, O.D. × H ~150 mm × 75 mm
Sinônimo(s):
Corning® 3140
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 3140-150
D.E. × A
~150 mm × 75 mm
capacidade
1,200 mL
Descrição geral
- Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
- The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
- Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)