Documentos Principais
CLS3140100
Pyrex® crystallizing dish
capacity 325 mL, O.D. × H ~100 mm × 50 mm
Sinônimo(s):
Corning® 3140
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 3140-100
D.E. × A
~100 mm × 50 mm
capacidade
325 mL
Descrição geral
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)