Z740631
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 150 mL, dish diam. × H 70 mm × 40 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
embalagem
pack of 6 ea
capacidade
150 mL
Prato: diâm. × A
70 mm × 40 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740631-6EA | 4061833641385 |