STBMRFD64
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Fluid D Washing Solution, Fluid D for Sterility testing, washing fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 4 × 600 mL
técnica(s)
microbiological culture: suitable
volume do frasco
600 mL , filling volume
pH
7.1 ± 0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
nonselective for
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1