Documentos Principais
SLHP033R
Millipore
Unidade de filtro Millex-HP (esterilizada)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
200 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-HP (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de seringa para clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
  • Benefícios clínicos: Remoção de microorganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho nominal do poro da membrana de soluções para uso clínico.
  • Farmácia hospitalar: Clarificação de pequenos volumes de proteínas farmacêuticas, agentes de imagem diagnóstica, quimioterápicos, soluções aquosas ou água durante a preparação da mistura.
  • Tratamento direto do paciente: Remoção de partículas de anestésicos líquidos para epidural e outros, assim como de soluções de irrigação utilizadas em procedimentos cirúrgicos oftálmicos, otológicos e outros.
Características e benefícios
  • Suporte bidirecional da membrana de filtro
  • Remove microorganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho nominal do poro das membrana′s
  • Uso único, não pirogênico e não tóxico
  • Filtro de membrana de polietersulfona vedado em um invólucro de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatível com a maioria das soluções aquosas
  • Marcação CE
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Lorane Texari et al.
STAR protocols, 2(1), 100358-100358 (2021-03-16)
Integrative analysis of next-generation sequencing data can help understand disease mechanisms. Specifically, ChIP-seq can illuminate where transcription regulators bind to regulate transcription. A major obstacle to performing this assay on primary cells is the low numbers obtained from tissues. The
Maartje J Levels et al.
Journal of autoimmunity, 101, 131-144 (2019-05-06)
During T cell-dependent (TD) germinal center (GC) responses, naïve B cells are instructed to differentiate towards GC B cells (GCBC), high-affinity long-lived plasma cells (LLPC) or memory B cells (Bmem). Alterations in the B cell-fate choice could contribute to immune