Documentos Principais
SLCRX13TL
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LCR, Filtro de seringa PTFE de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
48 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
light blue
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
ponto de bolha
≥1.4 bar at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet fitting
outlet tube
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filtro de seringa Millex de 13 mm com saída de tubo, certificado para HPLC para baixos níveis de extraíveis que absorvem UV. SLCRX13TL substitui SLCRT13NL.
Código do filtro: Aplicações de
LCR:
Filtração de amostras antes da HPLC; filtração de soluções contendo proteínas e soluções aquosas ou orgânicas.
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.