Key Documents
SCM007
Sigma-Aldrich
Meio de congelamento de células-tronco neurais ReNcell
ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium is qualified for use with ReNcell immortalized human neural progenitor cell lines, CX.
Sinônimo(s):
Neural Stem Cell Cryopreservation Culture Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
O meio de congelamento para células-tronco neurais ReNcell é qualificado para uso com as linhagens de células precursoras neurais humanas imortalizadas ReNcell, CX (N.º do catálogo CHEMICON SCC007) e VM (N.º do catálogo CHEMICON SCC008), cultivadas em condições isentas de soro com o meio de manutenção de células-tronco neurais ReNcell (N.º do catálogo CHEMICON SCM005). A formulação otimizada permite a criopreservação consistente e alta viabilidade após o descongelamento e plaqueamento.
Aplicação
Criopreservação das linhagens de células-tronco neurais humanas ReNcell CX e VM imortalizadas em condições isentas de soro
forma física
Formulação sem soro. Contém 10% de DMSO
Armazenamento e estabilidade
Armazene a –20 °C. Consulte a data de validade do lote no rótulo.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.