MHA000P20
Orange Serum Liquid Media Ampoule
capacity 2 mL, ampoule for cultvating aciduric microorganisms (yeast, mold, Lactic Acid Bacteria), particularly those associated with spoilage of citrus products
Sinônimo(s):
Orange Serum broth, OSA
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
clear medium orange
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
ambient
adequação
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3