MABT529
Anti-Integrin beta-1 (CD29) Antibody, clone 13C4.1
clone 13C4.1, from mouse
Sinônimo(s):
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13C4.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin beta-1 in 10 µg of U937 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1