MABT1458
Anti-Prelamin-A Antibody, clone 3C8
Sinônimo(s):
Prelamin A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 74.23 kDa
observed mol wt ~77 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lmna(16905)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from Mouse smooth muscle cell with ZMPSTE24 knockout.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Prelamin-A in lysate from Mouse smooth muscle cells with ZMPSTE24 knockout, but not in lysate from wild-type Mouse smooth muscle cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Prelamin-A in Immunocytochemistry application (Davies, B.S.J., et al. (2010). Hum Mol Genet. 19(13); 2682-94).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Prelamin-A in Immunofluorescence application (Davies, B.S.J., et al. (2010). Hum Mol Genet. 19(13); 2682-94; Heizer, P.J., et al. (2020). J Lipid Res. 61(3); 413-421).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Prelamin-A in Western Blotting application (Heizer, P.J., et al. (2020). J Lipid Res. 61(3); 413-421).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Prelamin-A in Immunohistochemistry applications (Davies, B.S.J., et al. (2010). Hum Mol Genet. 19(13); 2682-94; Heizer, P.J., et al. (2020). J Lipid Res. 61(3); 413-421).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1