MABT858
Anti-prelamin A Antibody, clone PL-1C7
clone PL-1C7, from mouse
Sinônimo(s):
LMNA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PL-1C7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected prelamin A in Flow Cytometry applications (Casasola, A., et. al. (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected prelamin A in Western Blotting applications (Casasola, A., et. al. (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected prelamin A in C2C12 cells with Farnesyl transferase inhibitor Lonafarnib (Courtesy of Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington USA).
ELISA Analysis: A representative lot detected prelamin A in ELISA applications (Casasola, A., et. al. (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected prelamin A in Immunocytochemistry applications (Casasola, A., et. al. (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected prelamin A in C2C12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash