Documentos Principais
NOR5X3INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Bruker
Sinônimo(s):
NMR tube adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiais
(acetal homopolymer resin)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Norell 5X3INS-B
tamanho do tubo de RMN
3 mm , into 5 mm Bruker
Descrição geral
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)