MABT538
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2E8.2
clone 2E8.2, from mouse
Sinônimo(s):
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E8.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected lamin A/C in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1