MABT1365
Anti-Tropomyosin-1 Antibody, clone 7F8B8
clone 7F8B8, from rat
Sinônimo(s):
Tropomyosin alpha-1 chain, Alpha-tropomyosin, Tropomyosin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F8B8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPM1(7168)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Tropomyosin-1 in mouse embryonic fibroblast (MEF) lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade