MABS522
Anti-PIKFYVE Antibody, clone R159.4.3C9
clone R159.4.3C9, from mouse
Sinônimo(s):
1-phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase, Epididymis luminal protein 37, FYVE finger-containing phosphoinositide kinase, PIKfyve, Phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase type III, PIPkin-III, Type III PIP kinase, Zinc finger FYVE domain containing 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R159.4.3C9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIKFYVE(200576)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PIKFYVE in 20 µg of HL-60 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1