SAB3701426
Monoclonal Anti-AKT pS473 antibody produced in mouse
clone 17F6.B11, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-8 hydroxy 2’ deoxyguanosine antibody, Anti-C-AKT, Anti-PKB, Anti-Protein kinase B, Anti-RAC-PK-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17F6.B11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, monkey, rat, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB3701426-100UG | 4061834057970 |