SAB1413094
Monoclonal Anti-AKT1 (phospho S473) antibody produced in rabbit
clone IFD-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IFD-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer473)
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1413094-100UG | 4065265464130 |