MABE1886
Anti-BMAL1 (ARNTL) Antibody, clone B1BH2
clone B1BH2, from mouse
Sinônimo(s):
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, BMAL1b′, Brain and muscle ARNT-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B1BH2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Arntl(374115)
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BMAL1 (ARNTL) in Western Blotting applications (Yoshitane, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(13):3675-86; Yoshitane, H., et. al. (2012). EMBO Rep. 13(5):455-61).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BMAL1 (ARNTL) in NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade