MCR40054H1
Filtro de profundidade de cápsula Millistak+®
CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.054 m2, hydrophilic
Sinônimo(s):
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.054 m2 surface area, 1/pack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose (with active carbon)
polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Comprimento
22 cm (8.5 in.)
área de filtração
0.054 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
1300-1700 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
4.36 – 4.57 μS/cm
grau de filtragem
CR40
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes @ 123 °C