MCR4010FS1
Filtro de profundidade de cápsula Millistak+®
CR40, filtration area 1.1 m², Process Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Filtro de profundidade de cápsula Millistak+®, CR40, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materiais
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Altura
32 cm (12.5 in.)
Comprimento
62 cm (24.2 in.)
área de filtração
1.1 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
1300-1700 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
CR40
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13